Learn More
5-Yodo-2,4-dimetoxipirimidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11431527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11431527 0.25 g 0.25 g
11411527 1 g 1 g
11421527 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11431527 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24967.01
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52522-99-3 | C6H7IN2O2 | 266.038 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52522-99-3
Fórmula molecular C6H7IN2O2
Peso molecular (g/mol) 266.038
Número MDL MFCD00090865
Clave InChI KNTMOGOYRYYUIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-dimethoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimidine, pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy, pubchem6914, acmc-1apit, 5-iodo-2,6-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimetthoxy-5-iodopyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxypyrimidine, 2,4-dimethoxy-5-iodo-pyrimidine, 5-iodo-2,4-dimethoxy-pyrimi-dine
PubChem CID 263416
Nombre IUPAC 5-yodo-2,4-dimetoxipirimidina
SMILES COC1=NC(=NC=C1I)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Iodo-2,4-dimethoxypyrimidine
Punto de fusión 71°C to 75°C
Cantidad 0.25 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.04
Porcentaje de pureza 98%