CAS RN 521947-27-3
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-(2,6-dimetil-2-heptil)fenol, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
Honeywell Fluka™ 4-(2,6-Dimetil-2-heptil)fenol
Patrón analítico y material de referencia