Learn More
4-(2,6-dimetil-2-heptil)fenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol |
| CAS | 521947-27-3 |
| Fórmula molecular | C15 H24 O |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1,5-Trimethylhexyl)phenol, p-262NP |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O/c1-12(2)6-5-11-15(3,4)13-7-9-14(16)10-8-13/h7-10,12,16H,5-6,11H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)(C)c1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,5-trimetilhexil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 220.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.1827 |