CAS RN 52093-25-1
IUPAC Nombre:
europium(3+) tritrifluoromethanesulfonate
Sinónimos:
europium(3+) tritriflate
Peso molecular (g/mol):
599.15
Fórmula molecular:
C3EuF9O9S3
InChi Key:
TWNOVENTEPVGEJ-UHFFFAOYSA-K
SMILES:
[Eu+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F