CAS RN 51883-36-4
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
Éster metilo de ácido 3-hidroxihexadecanoico, TRC
CAS: 51883-36-4 Fórmula molecular: C17 H34 O3 Peso molecular (g/mol): 286.45 Sinónimo: Methyl 3-Hydroxyhexadecanoate,Methyl 3-Hydroxypalmitate,3-OH PAME; Nombre IUPAC: metil-3-hidroxihexadecanoato SMILES: CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC