Learn More
Éster metilo de ácido 3-hidroxihexadecanoico, TRC
Código de producto. 17917544
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917544 5 g 5 g
17908414 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17917544 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8253805G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51883-36-4
Fórmula molecular C17 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 286.45
Sinónimo Methyl 3-Hydroxyhexadecanoate, Methyl 3-Hydroxypalmitate, 3-OH PAME;
Nombre IUPAC metil-3-hidroxihexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl 3-Hydroxyhexadecanoate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H34O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(18)15-17(19)20-2/h16,18H,3-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.2508