CAS RN 518048-04-9
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
3
de
3
resultados
1
[[1-[4-[[(4-fluorobencil)amino]carbonil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-2-il]-1-metiletil]amino](oxo)acetato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
2
[[1-[4-[[(4-fluorobencil)amino]carbonil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-2-il]-1-metiletil]amino](oxo)acetato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
3
[[1-[4-[[(4-fluorobencil)amino]carbonil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-2-il]-1-metiletil]amino](oxo)acetato de metilo, TRC
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.