Learn More
[[1-[4-[[(4-fluorobencil)amino]carbonil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxo-1,6-dihidropirimidin-2-il]-1-metiletil]amino](oxo)acetato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl ((1-(4-(((4-Fluorobenzyl)amino)carbonyl)-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-2-yl)-1-methylethyl)amino)(oxo)acetate |
| CAS | 518048-04-9 |
| Fórmula molecular | C19H21FN4O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methyl [[1-[4-[[[(4-Fluorophenyl)methyl]amino]carbonyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2-pyrimidinyl]-1-methylethyl]amino]oxo-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H21FN4O6/c1-19(2,23-15(27)17(29)30-4)18-22-12(13(25)16(28)24(18)3)14(26)21-9-10-5-7-11(20)8-6-10/h5-8,25H,9H2,1-4H3,(H,21,26)(H,23,27) |
| SMILES | COC(=O)C(=O)NC(C)(C)C1=NC(=C(O)C(=O)N1C)C(=O)NCc2ccc(F)cc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[2-[4-[(4-fluorofenil)metilcarbamoil]-5-hidroxi-1-metil-6-oxopirimidin-2-il]propan-2-ilamino]-2-oxoacetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 420.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 420.1445 |