accessibility menu, dialog, popup

UserName

HNNN

CAS RN 517918-95-5

IUPAC Nombre: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Sinónimos: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-5-carbonitrile
Peso molecular (g/mol): 143.15
Fórmula molecular: C8H5N3
InChi Key: DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CN=C2NC=CC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados