Learn More
7-Azaindole-5-carbonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15433897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15433897 250 mg 250 miligramos
11365085 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15433897 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H30237.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 517918-95-5 | C8H5N3 | 143.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 517918-95-5
Fórmula molecular C8H5N3
Peso molecular (g/mol) 143.149
Número MDL MFCD06659684
Clave InChI DRAQIXNADYAISI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile, 5-cyano-7-azaindole, 7-azaindole-5-carbonitrile, 5-cyano-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-canyo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, pubchem16565, acmc-1avk2, ksc269e0f, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-5-carbonitrile 9ci
PubChem CID 11788355
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[2,3-b]piridina-5-carbonitrilo
SMILES C1=CNC2=C1C=C(C=N2)C#N
Specifications
Nombre del producto químico o material 7-Azaindole-5-carbonitrile
Punto de fusión 226°C to 230°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.15
Porcentaje de pureza 97%