CAS RN 516-59-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
5Alfa-Pregnane-3-uno-20Alfa-ol, TRC
CAS: 516-59-6 Fórmula molecular: C21 H34 O2 Peso molecular (g/mol): 318.49 Sinónimo: Pregnan-3-one, 20-hydroxy-, (5α,20S)-,5α-Pregnan-3-one, 20α-hydroxy- (6CI,7CI,8CI),(5α,20S)-20-Hydroxypregnan-3-one,20α-Hydroxy-5α-pregan-3-one,20α-Hydroxy-5α-pregnan-3-one,5α,20α-Tetrahydroprogesterone,5α-Pregnan-20α-ol-3-one,5α-Pregnane-3-one-20α-ol,Allopregnan-20α-ol-3-one Nombre IUPAC: (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one SMILES: C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C