Learn More
5Alfa-Pregnane-3-uno-20Alfa-ol, TRC
Código de producto. 30135076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135076 100 mg 100 miligramos
30005416 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP705135100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 516-59-6
Fórmula molecular C21 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 318.49
Sinónimo Pregnan-3-one, 20-hydroxy-, (5α,20S)-, 5α-Pregnan-3-one, 20α-hydroxy- (6CI,7CI,8CI), (5α,20S)-20-Hydroxypregnan-3-one, 20α-Hydroxy-5α-pregan-3-one, 20α-Hydroxy-5α-pregnan-3-one, 5α,20α-Tetrahydroprogesterone, 5α-Pregnan-20α-ol-3-one, 5α-Pregnane-3-one-20α-ol, Allopregnan-20α-ol-3-one
Nombre IUPAC (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-3-one
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5alpha-Pregnane-3-one-20alpha-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h13-14,16-19,22H,4-12H2,1-3H3/t13-,14-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2559