CAS RN 515141-51-2
IUPAC Nombre:
6-(4-chlorophenyl)-3-{3-methoxy-4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]phenyl}-3H,4H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Sinónimos:
6-(4-chlorophenyl)-3-{3-methoxy-4-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethoxy]phenyl}thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Peso molecular (g/mol):
482
Fórmula molecular:
C25H24ClN3O3S
InChi Key:
MWULMTACIBZPGN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
COC1=C(OCCN2CCCC2)C=CC(=C1)N1C=NC2=C(SC(=C2)C2=CC=C(Cl)C=C2)C1=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Tocris Bioscience™ GW 803430
CAS: 515141-51-2 Fórmula molecular: C25H24ClN3O3S