Learn More
Tocris Bioscience™ GW 803430
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18074872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18074872 10 mg 10 miligramos
18073842 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18074872 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4242/10
MCH1 antagonist
Selective melanin-concentrating hormone receptor 1 (MCH1) antagonist (IC50 = 9.3 nM). Displays antiobesity and antidepressant-like effects in rats and mice. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 515141-51-2
Fórmula molecular C25H24ClN3O3S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GW 803430
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 481.99
Pureza >99%
Peso molecular 481.995