accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COClCl

CAS RN 513-88-2

IUPAC Nombre: 1,1-dichloropropan-2-one
Sinónimos: 1,1-dichloropropanone
Peso molecular (g/mol): 126.96
Fórmula molecular: C3H4Cl2O
InChi Key: CSVFWMMPUJDVKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C(Cl)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados