Learn More
1,1-Dicloro-2-propanona, TRC
Código de producto. 30040379
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040379 10 mg 10 miligramos
30005720 100 mg 100 miligramos
30011419 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040379 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43547510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-88-2
Fórmula molecular C3 H4 Cl2 O
Peso molecular (g/mol) 126.97
Sinónimo 1,1-Dichloro-2-propanone (ACI), 1,1-Dichloroacetone, 1,1-Dichloropropanone, Dichloromethyl methyl ketone, NSC 42725, α,α-Dichloroacetone
Nombre IUPAC 1,1-dicloropropano-2-uno
SMILES CC(=O)C(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloropropanone-2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4Cl2O/c1-2(6)3(4)5/h3H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.9639