Learn More
Mezcla de revisión del método 524.2 de la EPA 2000 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313007 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313007 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA50000043ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
CAS 513-88-2, 109-69-3, 78-93-3, 591-78-6, 79-46-9, 108-10-1
Nombres de analitos o componentes 1,1-Dichloropropanone-2∣1-Chlorobutane∣2-Butanone∣2-Hexanone∣2-Nitropropane∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK)∣Acetone∣Acrylic acid methyl ester∣Acrylonitrile∣Allylchloride∣Carbon disulfide∣Chloroacetonitrile∣Diethylether∣Hexachloroethane∣Methacrylic acid-ethyl ester∣Methacrylic acid-methyl ester∣Methacrylonitrile∣Methyl iodide∣Methyl tert-butyl ether∣Nitrobenzene∣Propionitrile∣Tetrahydrofuran∣trans-1,4-Dichloro-2-butene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Metanol
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1-Dichloropropanone-2 2000 mg/L∣1-Chlorobutane 2000 mg/L∣2-Butanone 2000 mg/L∣2-Hexanone 2000 mg/L∣2-Nitropropane 2000 mg/L∣4-Methyl-2-pentanone (MIBK) 2000 mg/L∣Acetone 2000 mg/L∣Acrylic acid methyl ester 2000 mg/L∣Acrylonitrile 2000 mg/L∣Allylchloride 2000 mg/L∣Carbon disulfide 2000 mg/L∣Chloroacetonitrile 2000 mg/L∣Diethylether 2000 mg/L∣Hexachloroethane 2000 mg/L∣Methacrylic acid-ethyl ester 2000 mg/L∣Methacrylic acid-methyl ester 2000 mg/L∣Methacrylonitrile 2000 mg/L∣Methyl iodide 2000 mg/L∣Methyl tert-butyl ether 2000 mg/L∣Nitrobenzene 2000 mg/L∣Propionitrile 2000 mg/L∣Tetrahydrofuran 2000 mg/L∣trans-1,4-Dichloro-2-butene 2000 mg/L