accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNCH3NONONH3C

CAS RN 51235-04-2

IUPAC Nombre: 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,3,5-triazine-2,4-dione
Sinónimos: hexazinone velpar weed killer epa pesticide chemical code 107201 velpar hexazinone, (14)C-labeled caswell no. 271AA (14)c-labeled hexazinone gridball hexazinone, (14)c-labeled (14)C-labeled hexazinone
Peso molecular (g/mol): 252.32
Fórmula molecular: C12H20N4O2
InChi Key: CAWXEEYDBZRFPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)
  • (1)
Concentración 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados