Learn More
Hexazinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexazinone |
| CAS | 51235-04-2 |
| Fórmula molecular | C12 H20 N4 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,3,5-Triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-, 3-Cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 3-Cyclohexyl-6-(dimethylamino)-1-methyl-s-triazine-2,4(1H,3H)-dione, DPX 3674, Hexaxinon, Hexazinone, Pronone, Pronone 10G, Velpar, Velpar L |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C |
| Nombre IUPAC | 3-ciclohexil-6-(dimetilamino)-1-metil-1,3,5-triazina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 252.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.1586 |