Learn More
Hexazinona 1000 μg/ml en tolueno, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30316126 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30316126 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14200000TO1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexazinone
CAS 51235-04-2
Nombres de analitos o componentes Hexazinone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H20 N4 O2
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Velpar
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20N4O2/c1-14(2)10-13-11(17)16(12(18)15(10)3)9-7-5-4-6-8-9/h9H,4-8H2,1-3H3
SMILES CN(C)C1=NC(=O)N(C2CCCCC2)C(=O)N1C
Nombre IUPAC 3-ciclohexil-6-(dimetilamino)-1-metil-1,3,5-triazina-2,4-diona
Solvent or Matrix Toluene
Peso molecular (g/mol) 252.31
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.1586 g/mol