accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3CNCH3OH3COCl

CAS RN 51218-45-2

IUPAC Nombre: 2-chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
Sinónimos: pennant ontrack 8E metolachlore epa pesticide chemical code 108801 caswell no. 188DD dual triple C15H22ClNO2 yibingjiacaoan metolachlor S-metolachlor
Peso molecular (g/mol): 283.8
Fórmula molecular: C15H22ClNO2
InChi Key: WVQBLGZPHOPPFO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC1=CC=CC(C)=C1N(C(C)COC)C(=O)CCl
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (5)
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Concentración 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)