Learn More
Metolacloro, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16684504 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16684504 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16684504 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1792100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metolachlor
CAS 51218-45-2
% máx. CAS ≤ 100%
Temperatura de inflamación 190°C
Fórmula lineal C15H22ClNO2
Beilstein 2743537
Color Incolora
Punto de fusión -62.1°C
Punto de ebullición 100°C (0.001 hPa)
Sinónimo 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(-2-methoxy-1-methylethyl)acetamide
Peso molecular (g/mol) 283.8 g/mol