Learn More
Metolaclor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metolachlor |
| CAS | 51218-45-2 |
| Fórmula molecular | C15 H22 Cl N O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide, CGA 24705, Codal, Dual, Dual 720EC, Dual 960 EC, Dual II, Dual Magnum, Dual Triple, Jindual, Metetilachlor, Metoken, Metolachlor, N-(1-Methyl-2-methoxyethyl)-N-chloroacetyl-2-ethyl-6-methylaniline, Pennant, Yibingjiacaoan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H22ClNO2/c1-5-13-8-6-7-11(2)15(13)17(14(18)9-16)12(3)10-19-4/h6-8,12H,5,9-10H2,1-4H3 |
| SMILES | CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2-etilo-6-metilfenilo)-N-(1-metoxipropan-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 283.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 283.1339 |