accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3OOHNOOOHO

CAS RN 51186-58-4

IUPAC Nombre: 4-(benzyloxy)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-4-oxobutanoic acid
Sinónimos: 4-(benzyloxy)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Peso molecular (g/mol): 323.35
Fórmula molecular: C16H21NO6
InChi Key: SOHLZANWVLCPHK-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)