Learn More
Éster de β-bencilo de ácido BOC-D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11985571 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11985571 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11985571 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 442870050
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material BOC-D-Aspartic acid β-benzyl ester
CAS 51186-58-4
Punto de fusión 101°C to 105°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C16H21NO6
Cantidad 5 g
Rotación específica 19.56
Sinónimo boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
Clave InChI SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 323.35
PubChem CID 6994663
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.35
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • BOC-D-Aspartic acid beta-benzyl ester
RU– Solo para uso en investigación