Learn More
Éster de 4-bencil de ácido N-Boc-D-aspártico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15458598 25 g 25 g
15438598 1 g 1 g
15448598 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458598 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62000.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 51186-58-4 | C16H21NO6 | 323.345 g/mol
N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester is used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El éster de 4-bencilo de ácido N-Boc-D-aspártico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica y los productos farmacéuticos.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51186-58-4
Fórmula molecular C16H21NO6
Peso molecular (g/mol) 323.345
Número MDL MFCD00038255
Clave InChI SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
Sinónimo boc-d-asp obzl-oh, boc-d-aspartic acid 4-benzyl ester, r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, 2r-4-benzyloxy-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxobutanoic acid, n-alpha-t-boc-d-aspartic acid beta-benzyl ester, boc-d-asparticacid4-benzylester, pubchem11179, boc-d-asp obn-oh, boc-d-aspartic acid b-benzyl ester, boc-d-aspartic acid ?-benzyl ester
PubChem CID 6994663
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]-4-oxo-4-fenilmetoxibutanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Boc-D-aspartic acid 4-benzyl ester
Cantidad 25 g
Beilstein 2305471
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.34
Porcentaje de pureza 98%