accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClOO

CAS RN 51050-59-0

IUPAC Nombre: 3,4-dichloro-1H-isochromen-1-one
Sinónimos: 3,4-dichloroisocoumarin C9H4cl2O2
Peso molecular (g/mol): 215.03
Fórmula molecular: C9H4Cl2O2
InChi Key: SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=C(Cl)C2=CC=CC=C2C(=O)O1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados