Learn More
3,4-Dicloroisocumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15486779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15486779 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15486779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J65198.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Inhibidor reversible de las proteasas de serina
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Útil en un método de tinción rápida para la identificación de macrófagos; los recuentos por este método se confirmaron por los criterios morfológicos más compalejado, por fagocitosis y por la presencia de receptores Fc. Es un inhibidor de Chymot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dichloroisocoumarin
CAS 51050-59-0
Color Blanco
Fórmula molecular C9H4Cl2O2
Número MDL MFCD00036960
Cantidad 10 mg
Número UN UN2811
Beilstein 6802625
Sinónimo 3,4-dichloroisocoumarin, 3,4-dcl, 1h-2-benzopyran-1-one,3,4-dichloro, 3,4-dci, 3,4 dichloroisocoumarin, 3,4-dichloro-1h-isochromen-1-one, 3,4-dichloro-1h-2-benzopyran-1-one, 1h-2-benzopyran-1-one, 3,4-dichloro, chembl24983, 3,4-dichloro-2-benzopyran-1-one
Información de solubilidad Soluble in DMF or DMSO at a concentration of 10mM
Clave InChI SUGXUUGGLDCZKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(Cl)C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Nombre IUPAC 3,4-dicloroisocromen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 215.03
PubChem CID 1609
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.03
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo