accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OONNCH3NHNNCH3H3C

CAS RN 51022-77-6

IUPAC Nombre: ethyl 1-ethyl-4-[2-(propan-2-ylidene)hydrazin-1-yl]-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Sinónimos: etazolate
Peso molecular (g/mol): 289.34
Fórmula molecular: C14H19N5O2
InChi Key: OPQRBXUBWHDHPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN=C2N(CC)N=CC2=C1NN=C(C)C

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados