Learn More
Etazolate, TRC
Código de producto. 30375625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Código de producto. Cantidad
30375625 5 mg
1 options
Código de producto. 30375625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE8892505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etazolate
CAS 51022-77-6
Fórmula molecular C14 H19 N5 O2
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
SMILES CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
Nombre IUPAC Etil 1-etil-4-(2-propano-2-ilidenehidrazil)pirazolo[3,4-b]piridina-5-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 289.33
Formula Weight (peso de la fórmula) 289.1539