accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClFONNHNO

CAS RN 510-74-7

IUPAC Nombre: hydrogen 8-[3-(4-fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one chloride
Sinónimos: spiramide
Peso molecular (g/mol): 419.93
Fórmula molecular: C22H27ClFN3O2
InChi Key: WEEQZERYOOQWBZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].FC1=CC=C(OCCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)C2=CC=CC=C2)C=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados