Learn More
AMI-193, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 8-[3-(p-Fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one |
| CAS | 510-74-7 |
| Fórmula molecular | C22H26FN3O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-[3-(4-Fluorophenoxy)propyl]-1-phenyl-1,3,8-triazaspiro[4.5]decan-4-one, Fluroxyspiramine, Spiramide, AMI-193 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H26FN3O2/c23-18-7-9-20(10-8-18)28-16-4-13-25-14-11-22(12-15-25)21(27)24-17-26(22)19-5-2-1-3-6-19/h1-3,5-10H,4,11-17H2,(H,24,27) |
| SMILES | Fc1ccc(OCCCN2CCC3(CC2)N(CNC3=O)c4ccccc4)cc1 |
| Nombre IUPAC | 8-[3-(4-fluorofenoxi)propil]-1-fenil-1,3,8-triazaespiro[4.5]decan-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 383.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 383.2009 |