accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH(R)OHOHHOOH(R)(R)OHHOOOHO

CAS RN 51-42-3

IUPAC Nombre: (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioic acid; 4-[(1R)-1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzene-1,2-diol
Sinónimos: L(+)-tartaric acid; epinephrine
Peso molecular (g/mol): 333.29
Fórmula molecular: C13H19NO9
InChi Key: YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
SMILES: O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Forma física 
  • (2)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados