Learn More
Tartrato de adrenalina (L-adrenalina tartrato), LoGiCal
Código de producto. 30458893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458893 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458893 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0614.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Adrenaline tartrate
CAS 51-42-3
Nombres de analitos o componentes Adrenaline tartrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O3 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Adrenaline Tartrate, L-Adrenaline Tartrate, 4-[(1R)-1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), (R)-4-[1-Hydroxy-2-(methylamino)ethyl]-1,2-benzenediol [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Adrenaline tartrate (1:1), Tartaric acid compd. with adrenaline, (-)-Adrenaline acid tartrate, (-)-Adrenaline bitartrate, (-)-Adrenaline hydrogen tartrate, (-)-Adrenaline tartrate, (-)-Epinephrine (+)-bitartrate, (-)-Epinephrine bitartrate, Adrenalin bitartrate, Adrenaline acid tartrate, Adrenaline bitartrate, Adrenaline hydrogen tartrate, Asmatane Mist, Asthmahaler Epitrate, Bronitin Mist, Bronkaid Mist Suspension, Epinephrine bitartrate, Epinephrine d-bitartrate, Epinephrine hydrogen tartrate, Epinephrine tartrate, Epitrate, L-Adrenaline bitartrate, Medihaler-Epi, Primatene Mist Suspension, R-(-)-Epinephrine bitartrate, l-Adrenaline bitartrate, l-Adrenaline d-bitartrate, l-Adrenaline hydrogen tartrate, l-Adrenaline tartrate, l-Epinephrine bitartrate, l-Epinephrine d-bitartrate, (-)-3,4-Dihydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol (+)-tartrate (1:1) (salt)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]benceno-1,2-diol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 333.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 333,106 g/mol