Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal de (-)-epinefrina (+)-bitartrato, + 98 %
Código de producto. 11996881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11996881 1 g Frasco de vidrio 1 g
11926891 5 g Frasco de vidrio 5 GR
11936891 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11996881 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 430140010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La sal de (-)-epinefrina (+)-bitartrato, n.º de CAS 51-42-3, también conocida como adrenalina, es una hormona monoamina y catecolamina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La sal de (-)-epinefrina sal de (+)-bitartrato, es una hormona
  • Es una monoamina y catecolamina
Aplicaciones
  • La sal de (-)-epinefrina (+)-bitartrato es un agonista de los receptores adrenérgicos α y β
  • Se puede utilizar en la región adiposa para minimizar la pérdida de sangre
  • Es potencialmente un agonista plaquetario en la preparación de placas de 96 pocillos óptimas para los ensayos de agregación plaquetaria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51-42-3
Fórmula molecular C13H19NO9
Peso molecular (g/mol) 333.29
Número MDL MFCD00035077
Clave InChI YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Sinónimo L-Adrenaline (+)-bitartrate salt, L-Adrenaline D-hydrogentartrate
PubChem CID 124080922
SMILES O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 155.0°C
Color Blanco a amarillo
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15,3674
Rotación específica -20° to -24° (20°C, 589nm) (c=4, 1M HCl)
Nombre IUPAC (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico; 4-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etilo]benceno-1,2-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.29
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (-)-Epinephrine (+)-bitartrate salt
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.