accessibility menu, dialog, popup

UserName

NaOHOIOOII

CAS RN 51-24-1

IUPAC Nombre: sodium 2-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]acetate
Sinónimos: tiratricol
Peso molecular (g/mol): 643.92
Fórmula molecular: C14H8I3NaO4
InChi Key: BBBAIWCYEJXUMH-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].OC1=CC=C(OC2=C(I)C=C(CC([O-])=O)C=C2I)C=C1I
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (1)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados