Learn More
Tiratricol, MedChemExpress
Código de producto. 16468676
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16468676 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16468676 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1201
MedChemExpress Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Tiratricol is a thyroid hormone analog with hepatic, has been used to suppress pituitary TSH secretion, with attenuation of extrapituitary thyromimetic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tiratricol
CAS 51-24-1
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H9I3O4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3,3',5-Triiodothyroacetic acid
Información de solubilidad DMSO : ≥ 42 mg/mL (67.53 mM)
SMILES O=C(O)CC1=CC(I)=C(OC2=CC=C(O)C(I)=C2)C(I)=C1
Peso molecular (g/mol) 621.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 621.93
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Solid