Learn More
Ácido 3,3',5-triyodotiroacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,3,5-Triiodo Thyroacetic Acid |
| CAS | 51-24-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C14 H9 I3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid','4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodo-, Acetic acid','[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]- (8CI), Thyroacetic acid','3,3',5-triiodo- (6CI), 3,3',5-Triiodothyroa, Liothyronine Sodium Imp. C (EP), Tiratricol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9I3O4/c15-9-6-8(1-2-12(9)18)21-14-10(16)3-7(4-11(14)17)5-13(19)20/h1-4,6,18H,5H2,(H,19,20) |
| SMILES | OC(=O)Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[4-(4-hidroxi-3-yodofenoxi)-3,5-diyodofenil]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 621.93 |
| Mostrar más |