accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CCH3HNOH

CAS RN 51-02-5

IUPAC Nombre: hydrogen 1-(naphthalen-2-yl)-2-[(propan-2-yl)amino]ethan-1-ol chloride
Sinónimos: pronethalol
Peso molecular (g/mol): 265.78
Fórmula molecular: C15H20ClNO
InChi Key: QONLGXRPRAIDGI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados