Learn More
Clorhidrato de pronetalol, LoGiCal
Código de producto. 30461134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30461134 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30461134 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0719.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pronethalol Hydrochloride
CAS 51-02-5
Nombres de analitos o componentes Pronethalol Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H19 N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Naphthalenemethanol, α-[(isopropylamino)methyl]-, hydrochloride (8CI), 2-Naphthalenemethanol, α-[[(1-methylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), (±)-Pronethalol hydrochloride, 2-Isopropylamino-1-(2-naphthyl)ethanol hydrochloride, AY 6204, DL-Pronethalol hydrochloride, ICI 38174, Nethalide hydrochloride, Pronetalol hydrochloride, Pronethalol hydrochloride, dl-Pronethalol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO.ClH/c1-11(2)16-10-15(17)14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)9-14;/h3-9,11,15-17H,10H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc2ccccc2c1
Nombre IUPAC 1-naftalen-2-il-2-(propan-2-ilamino)etanol;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 265.78
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 265.1233 g/mol