CAS RN 5096-57-1
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
(S)-(-)-Canadina, TRC
CAS: 5096-57-1 Fórmula molecular: C20 H21 N O4 Peso molecular (g/mol): 339.38 Sinónimo: (S)-5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine,Canadine,(-)-Canadine,(-)-Tetrahydroberberine,(-)-α-Canadine,(S)-(-)-7,8,13,13a-Tetrahydroberberine,(S)-(-)-Tetrahydroberberine,(S)-Canadine,(S)-Tetrahydroberberine,9,10-Dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-13aα-berbine,l-Canadine,α-Canadine Nombre IUPAC: (1S)-16,17-dimetoxi-5,7-dioxa-13-azapentaciclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-2,4(8),9,15(20),16,18-hexaeno SMILES: COc1ccc2C[C@@H]3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC