Learn More
(S)-(-)-Canadina, TRC
Código de producto. 17962055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17962055 250 mg 250 miligramos
17953205 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17962055 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC175180250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5096-57-1
Fórmula molecular C20 H21 N O4
Peso molecular (g/mol) 339.38
Sinónimo (S)-5,8,13,13a-tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-a]quinolizine, Canadine, (-)-Canadine, (-)-Tetrahydroberberine, (-)-α-Canadine, (S)-(-)-7,8,13,13a-Tetrahydroberberine, (S)-(-)-Tetrahydroberberine, (S)-Canadine, (S)-Tetrahydroberberine, 9,10-Dimethoxy-2,3-(methylenedioxy)-13aα-berbine, l-Canadine, α-Canadine
Nombre IUPAC (1S)-16,17-dimetoxi-5,7-dioxa-13-azapentaciclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-2,4(8),9,15(20),16,18-hexaeno
SMILES COc1ccc2C[C@@H]3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-Canadine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1471