accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SNNHNOOHHO(E/Z)(E/Z)

CAS RN 509102-00-5

IUPAC Nombre: 4-({[2-(cyclohexylimino)-4-methyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-3-yl]amino}methylidene)-2,3-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1-one
Sinónimos: 4-({[2-(cyclohexylimino)-4-methyl-1,3-thiazol-3-yl]amino}methylidene)-2,3-dihydroxycyclohexa-2,5-dien-1-one
Peso molecular (g/mol): 347.43
Fórmula molecular: C17H21N3O3S
InChi Key: UXHKLJMFCANPNV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CSC(=NC2CCCCC2)N1NC=C1C=CC(=O)C(O)=C1O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados