Learn More
MIM1, MedChemExpress
Código de producto. 16409677
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16409677 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16409677 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16695
MedChemExpress MIM-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1).
MIM-1 is an inhibitor of myeloid cell factor 1 (Mcl-1).
Tekniske data
Nombre del producto químico o material MIM1
CAS 509102-00-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H21N3O3S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Inhibitor of Mcl-1
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (143.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=C(O)C(/C=N/N2/C(SC=C2C)=N/C3CCCCC3)=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 347.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 347.43
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.