accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOOCH3Cl

CAS RN 50893-36-2

IUPAC Nombre: 1-chloroethyl ethyl carbonate
Sinónimos: 1-chloroethyl ethyl carbonate
Peso molecular (g/mol): 152.57
Fórmula molecular: C5H9ClO3
InChi Key: YVRGKFXJZCTTRB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)OC(C)Cl
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados