Learn More
Carbonato de 1-cloroetilo y etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Chloroethyl Ethyl Carbonate |
| CAS | 50893-36-2 |
| Fórmula molecular | C5H9ClO3 |
| Cantidad | 10 mL |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-3-8-5(7)9-4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)OC(C)Cl |
| Nombre IUPAC | carbonato de etilo y 1-cloroetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.024 |