accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NNBr

CAS RN 50877-44-6

IUPAC Nombre: 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Sinónimos: 4-bromo-5-methyl-1-phenylpyrazole
Peso molecular (g/mol): 237.1
Fórmula molecular: C10H9BrN2
InChi Key: GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=C(Br)C=NN1C1=CC=CC=C1

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados