Learn More
4-Bromo-5-metil-1-fenil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10512662
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10512662 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10512662 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC15510DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Bromo-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole
CAS 50877-44-6
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C10H9BrN2
Número MDL MFCD02681923
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-bromo-5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-5-methyl-1-phenyl, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene
Clave InChI GRERYMFLSYSEAY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)Br
Nombre IUPAC 4-bromo-5-metil-1-fenilpirazol
Peso molecular (g/mol) 237.1
PubChem CID 2776442
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.1
Porcentaje de pureza 97%