CAS RN 50733-54-5
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
de
1
resultados
1
9-Bromo Hidrocortisona 21-Acetato, TRC
CAS: 50733-54-5 Fórmula molecular: C23H31BrO6 Peso molecular (g/mol): 483.39 Sinónimo: (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione,9-Bromo-17-hydroxy Corticosterone 21-Acetate Nombre IUPAC: [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-bromo-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxomitil] acetato SMILES: CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]12C