Learn More
9-Bromo Hidrocortisona 21-Acetato, TRC
Código de producto. 30009897
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Unit Size:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30009897 50 mg 50 miligramos
30005332 10 mg 10 miligramos
30009717 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009897 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB68447450MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50733-54-5
Fórmula molecular C23H31BrO6
Peso molecular (g/mol) 483.39
Sinónimo (11beta)-21-(Acetyloxy)-9-bromo-11,17-dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, 9-Bromo-17-hydroxy Corticosterone 21-Acetate
Nombre IUPAC [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17R)-9-bromo-11,17-dihidroxi-10,13-dimetilo-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]-2-oxomitil] acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@@]3(Br)[C@@H](O)C[C@]12C
Specifications
Nombre del producto químico o material 9-Bromo Hydrocortisone 21-Acetate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H31BrO6/c1-13(25)30-12-19(28)22(29)9-7-16-17-5-4-14-10-15(26)6-8-20(14,2)23(17,24)18(27)11-21(16,22)3/h10,16-18,27,29H,4-9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20-,21-,22-,23-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 482.1304